Läs mer
ELN484228, MedChemExpress
Produktkod. 16493256
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16493256 25 mg
16487597 5 mg
16484848 10 mg
16475636 100 mg
16461107 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493256 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY115038
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress ELN484228 is a blocker of α-synuclein which is a key protein in Parkinson’s disease.
ELN484228 is a blocker of α-synuclein which is a key protein in Parkinson’s disease.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ELN484228
CAS 312-63-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H10FNO2S
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (198.98 mM)
LEDER O=S(C1=CC=CC=C1)(NC2=CC=C(F)C=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 251.28
Formel vikt 251.28
Procent renhet 99.77%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration