Läs mer
ELN484228, TRC
Produktkod. 30388235
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388235 100 mg
30380470 1 g
30385714 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30388235 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE500005100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 312-63-0
Molekylformel C12 H10 F N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 251.277
Synonym ELN484228, 4'-Fluorobenzenesulfonanilide, N-(p-Fluorophenyl)benzenesulfonamide, NSC 164389
IUPAC-namn N-(4-fluorfenyl)bensensulfonamid
LEDER Fc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonamide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10FNO2S/c13-10-6-8-11(9-7-10)14-17(15,16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H
Formel vikt 251.042