Beskrivning
- Innehåller 152 mikrohåligheter per cm 2 i ett kärlfotavtryck liknande det för en T-75-kolv
- Corning™ Ultra-Low Attachment (ULA) yta arbetar med gravitation och en avrundad mikrohålighetsgeometri för att bilda cirka 12 000 sfäroider av liknande form och storlek
- ULA-yta (en patentskyddad, djurfri, kovalent bunden hydrogel), främjar bildandet och enkel skörd av sfäroider
- Polystryenfilm är gaspermeabel med låg autofluorescens
- Rund brunnsbotten geometri
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Orange |
| Material | Polystyren |
| För användning med (applikation) | Sfäroidbildning |
| Sterilitet | Sterila |
| Bottenform | Rektangulär |
| Förslutningstyp | Ventilerad mössa |
| Kulturområde | 80 cm 2 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 25 till 50 ml |
| Kvantitet | 5 ea. |