Läs mer
Corning™ Elplasia™ 12K öppen brunnsplatta
Produktkod. 18126709 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Klart
Produktkod. Färg
18126709 Klart
1 options
Produktkod. 18126709 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4547
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5915.00 SEK
    5526.24 SEK / Paket med 5
    Save 388.76 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
12K Open Well Plate gör det möjligt för forskare att generera en hög densitet av sfäroider i en ställningsfri modell.
  • De Corning Elplasia 12K Open Well Plate innehåller 152 mikrohålrum per cm 2 , i ett fotavtryck som liknar det för en mikroplatta.
  • Gravity, i samband med Corning ULA-yta (Ultra-Low Attachment) och en avrundad mikrokavitetsgeometri möjliggör bildning av cirka 12 000 sfäroider av liknande form och storlek.
  • ULA-ytan, en patentskyddad, djurfri, kovalent bunden hydrogel, främjar bildningen och enkel tillgång till sfäroider.
  • Mediautbytesportar möjliggör minimala sfäroidavbrott under vätskehanteringsstegen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Innehåll och lagring Rumstemperatur/omgivning
Array 152 mikrohåligheter per cm 2
Färg Klart
Material Polystyren
Antal Wells 12,000
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ultralåg bindning
Well Shape Rund
För användning med (applikation) Läkemedelsscreening och screening med hög genomströmning, cancer/tumörbiologi, stamcellsbiologi, cellterapiforskning, vävnadsteknik, biobanking/bioprinting
Djup (metriskt) 650μ m
Diameter (metrisk) Well 850μ m