Läs mer
Corning™ Elplasia™ 48K-fartyget
Produktkod. 31932523 Handla allt Corning Produkter
Change view
Form:
Rektangulär
Produktkod. Form
31932523 Rektangulär
1 options
Produktkod. 31932523 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9920
Beräknad leverans: 14-12-2026
Gör det möjligt för forskare att generera en hög densitet av sfäroider i en modell utan ställningar.
  • Corning™ Elplasia™ 48K-kärlet gör det möjligt för forskare att generera en hög täthet av sfäroider i en modell utan ställning
  • 48K-kärlet har en yta på 320 cm² med 152 mikrohåligheter per cm² och genererar cirka 48 000 sfäroider av enhetlig storlek och form per kärl fyra gånger så mycket som 12K-kolven Elplasia och öppen brunnsplattan Corning Elplasia
  • Gravitation i kombination med Corning Ultra Low Attachment ULA-ytan och en rundad mikrokavitetsgeometri möjliggör bildandet av cirka 48 000 sfäroider av liknande form och storlek
  • Detta är en specialtillverkad produkt på beställning
  • Vänligen kontakta oss för ytterligare information och detaljer om beställning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Rektangulär
Ytbeläggning Ultralågt fäste
Kapacitet (metrisk) 48 000 sfäroider av liknande form och storlek
Diameter (metrisk) Yttre Mikrokavitet: 850 μm; Maximal sfäroi: 400 μm
Material Polystyren