Läs mer
Corning™ Elplasia™ 96-brunnar, ultralågt bindande, U-formad-botten mikroplatta
Tienda Corning Productos
Descripción
De enda plattorna med en enkel“ plug and play” protokoll för ställningsfri, självmonterande sfäroidbildning vid stora volymer.
Ny brunnsgeometri och ytbeläggningar, inklusive Corning Ultra Low Attachment (ULA) på de runda bottenplattorna. Corning ULA-ytan är hydrofil, biologiskt inert och icke-nedbrytbar, vilket främjar mycket reproducerbar sfäroidbildning och enkel skörd.
Corning Elplasia runda bottenplattor optimala för bulksfäroidbildning, uppsamling och expansion. Runda bottenplattor Corning Ultralåg fästyta och finns i 6-, 24- och 96-brunnars format.
•Sfäroider kan bildas och odlas i 21 eller fler dagar
• Kan producera mellan 79– 15 000+ sfäroider per brunn, beroende på plattformat, under ett odlingsförhållande
• Den höga volymen av sfäroider som genereras i varje brunn ökar signalerna per brunn utan att öka sfäroidstorleken
• Svarta ogenomskinliga sidoväggar för att reducera brunn till brunn“ överhörning”
• Väl lämpad för fluorescerande/luminescerande analyser
.• Finns i flera format, två brunnsgeometrier och ytbeläggningsalternativ.
Especificaciones
Especificaciones
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Breaapart | Nej |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bindningstyp | Ultralågt fäste |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Produkttyp | Microplate |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.