Läs mer
Corning™ Elplasia™ 96-brunn, plasmabehandlad, platt botten mikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16485299 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Svart, Rensa botten
Produktkod. Färg
16485299 Svart, Rensa botten
1 options
Produktkod. 16485299 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4446
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7050.00 SEK
    6584.95 SEK / Paket med 5
    Save 465.05 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 13-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Svart, genomskinlig botten; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
De enda plattorna med en enkel“ plug and play” protokoll för ställningsfri, självmonterande sfäroidbildning vid stora volymer.
Corning Elplasia fyrkantiga bottenplattor har en yta med optiska egenskaper som lämpar sig för bildanalys, vilket gör dem till en idealisk lösning för klonval och högförstoringsavbildning av mycket små kluster. De Elplasia kvadratisk platta är väl lämpad för screeningprogram eftersom den genererar en hög volym av sfäroider per brunn, vilket möjliggör högre signaler per brunn. Fyrkantiga bottenplattor är plasmabehandlade för självbeläggning och finns i 6-, 24-, 96- och 384-brunnars format.
•Sfäroider kan bildas och odlas i 21 eller fler dagar
• Kan producera mellan 79– 15 000+ sfäroider per brunn, beroende på plattformat, under ett odlingsförhållande
• Den höga volymen av sfäroider som genereras i varje brunn ökar signalerna per brunn utan att öka sfäroidstorleken
• Svarta ogenomskinliga sidoväggar för att reducera brunn till brunn“ överhörning”
• Väl lämpad för luorescerande/luminescerande analyser
.• Finns i flera format, två brunnsgeometrier och ytbeläggningsalternativ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Breaapart Nej
Lock Med lock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bindningstyp Plasmabehandlad
Färg Svart, Rensa botten
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Plasma
Well Shape Fyrkantig, platt botten (F-brunn)
nr per ärende 5/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Kvantitet 5
Kjol färg Svart