Läs mer
Corning™ Elplasia™ 384-brunn, plasmabehandlad, plattbottnad mikroplatta
Handla allt Corning ProdukterBeskrivning
De enda plattorna med en enkel“ plug and play” protokoll för ställningsfri, självmonterande sfäroidbildning vid stora volymer.
Corning Elplasia fyrkantiga bottenplattor har en yta med optiska egenskaper som lämpar sig för bildanalys, vilket gör dem till en idealisk lösning för klonval och högförstoringsavbildning av mycket små kluster. De Elplasia kvadratisk platta är väl lämpad för screeningprogram eftersom den genererar en hög volym av sfäroider per brunn, vilket möjliggör högre signaler per brunn. Fyrkantiga bottenplattor är plasmabehandlade för självbeläggning och finns i 6-, 24-, 96- och 384-brunnars format.
•Sfäroider kan bildas och odlas i 21 eller fler dagar
• Kan producera mellan 79– 15 000+ sfäroider per brunn, beroende på plattformat, under ett odlingsförhållande
• Den höga volymen av sfäroider som genereras i varje brunn ökar signalerna per brunn utan att öka sfäroidstorleken
• Svarta ogenomskinliga sidoväggar för att reducera brunn till brunn“ överhörning”
• Väl lämpad för luorescerande/luminescerande analyser
.• Finns i flera format, två brunnsgeometrier och ytbeläggningsalternativ.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Breaapart | Nej |
| Lock | Med lock |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förpackning | 1/Pk., 5/Cs. |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 110μ L |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |