Läs mer
Corning™ Elplasia™ Mikrohålighetsplattor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16475299 Handla allt Corning Produkter
Change view
Räkna väl:
6
24
Ytbehandling:
Låg cellbindning
Vävnadskultur
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räkna väl Ytbehandling
16475299 24 Vävnadskultur
16425289 6 Låg cellbindning
16445299 24 Låg cellbindning
16465299 6 Vävnadskultur
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16475299 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4445
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De enda plattorna med ett enkelt ''plug and play''-protokoll för ställningsfri, självmonterande sfäroidbildning vid stora volymer.
  • Ny brunnsgeometri och ytbeläggningar, inklusive Corning Ultra Low Attachment (ULA) på de runda bottenplattorna
  • Corning ULA-ytan är hydrofil, biologiskt inert och icke-nedbrytbar, vilket främjar mycket reproducerbar sfäroidbildning och enkel skörd
  • Corning Elplasia runda bottenplattor optimala för bulksfäroidbildning, uppsamling och expansion\
  • Runda bottenplattor Corning Ultralåg fästyta och finns i 6-, 24- och 96-brunnars format
  • Corning Elplasia fyrkantiga bottenplattor har en yta med optiska egenskaper lämpade för bildanalys, vilket gör dem till en idealisk lösning för klonal selektering och högförstoringsavbildning av mycket små kluster
  • De Elplasia fyrkantig platta är väl lämpad för screeningprogram eftersom den genererar en hög volym av sfäroider per brunn, vilket möjliggör högre signaler per brunn
  • Fyrkantiga bottenplattor är plasmabehandlade för självbeläggning och finns i 6-, 24-, 96- och 384-brunnars format
  • Sfäroider kan bildas och odlas i 21 eller fler dagar
  • Kan producera mellan 79– 15 000+ sfäroider per brunn, beroende på plattformat, under ett odlingsförhållande
  • Den höga volymen av sfäroider som genereras i varje brunn ökar signalerna per brunn utan att öka sfäroidstorleken
  • Svarta ogenomskinliga sidoväggar för att minska ''överhörning'' från väl till brunn
  • Väl lämpad för fluorescerande/luminescerande analyser
  • Finns i flera format, två brunnsgeometrier och ytbeläggningsalternativ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Polystyren
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Rund
Färg Svart, klar
Material Polystyren
Form Rektangulär
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Vävnadskultur
Typ Mikrohålighetsplatta
Räkna väl 24
Inkluderar Lock
Kvantitet 5