Läs mer
ELQ-300, MedChemExpress
Beskrivning
ELQ-300 is a potent and orally bioavailable antimalarial agent, acts as an inhibitor of the reductive (Qi) site of the cytochrome bc1 complex (cyt bc1).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ELQ-300 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1354745-52-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H17ClF3NO4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 15.62 mg/mL (32.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C1C(C2=CC=C(OC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)C=C2)=C(C)NC4=C1C=C(Cl)C(OC)=C4 |
| Visa mer |