Läs mer
ELR510444, MedChemExpress
Produktkod. 16466998
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16466998 10 mg 10mg
16457066 100 mg -
16423057 50 mg -
16419547 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16466998 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16191
MedChemExpress ELR510444 is a novel microtubule disruptor; inhibits MDA-MB-231 cell proliferation with IC50 of 30.9 nM; not a substrate for the P-glycoprotein drug transporter and retains activity in βIII-tubulin-overexpressing cell lines.
ELR510444 is a novel microtubule disruptor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ELR510444
CAS 1233948-35-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H16N2O2S2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 37 mg/mL (100.42 mM)
LEDER O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC2=CC(C3=CC=C(C#N)S3)=CC=C2C)=O
Molekylvikt (g/mol) 368.47
Formel vikt 368.47
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death