Läs mer
Eltanexor Z-isomer, MedChemExpress
Produktkod. 16485747
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485747 5 mg
16483008 10 mg
16479576 50 mg
16450649 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16485747 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100423A
MedChemExpress Eltanexor Z-isomer (KPT-8602 Z-isomer) is the less active isomer of KPT-8602.
Eltanexor Z-isomer (KPT-8602 Z-isomer) is the less active isomer of KPT-8602.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eltanexor Z-isomer
Fysisk form Solid
CAS 1642300-78-4
Färg Light Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H10F6N6O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym KPT-8602 (Z-isomer)
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (116.74 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N)/C(C1=CN=CN=C1)=C\N2N=C(C3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)N=C2
Molekylvikt (g/mol) 428.29
Formel vikt 428.29
Procent renhet 96.59%