Läs mer
ELTD1/ETL Antibody (CL4164) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™
Produktkod. 30300753 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30300753 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30300753 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP259041AF750
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
ELTD1/ETL Monoclonal antibody specifically detects ELTD1/ETL in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen ELTD1/ETL
Användningsområden Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona CL4164
Konjugera Alexa Fluor 750
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias EGF, latrophilin and seven transmembrane domain containing 1, EGF, latrophilin and seven transmembrane domain-containing protein 1, ETL protein, ETLEGF-TM7-latrophilin-related protein, KPG_003
Värd art Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9HBW9, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin GPCR, Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64123
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1