Läs mer
ELTD1, Mouse anti-Human, Clone: CL4164, Abnova™
Produktkod. 16049999
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
16049999 100 μL 100µL
1 options
Produktkod. 16049999 Leverantör Abnova Leverantörsnummer MAB15703.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Sequence: ENANCTNTEGSYYCMCVPGFRSSSNQDRFITNDGTVCIENVNANCHLDNVCIAANINKTLTKIRSIKEPVALLQEVYRNSVTDLSPTDIITYIEILAESSSLLGYKNNTIS
Specifikationer
Antigen ELTD1
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona CL4164
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:500-1:1000) Western Blot (1:500-1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide).
Gen EGF, latrophilin and seven transmembrane domain containing 1
Gene Alias ETL/KPG_003
Gensymboler ELTD1
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant protein corresponding to human ELTD1.
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64123
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1