Läs mer
Eltenac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eltenac |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9Cl2NO2S/c13-8-2-1-3-9(14)12(8)15-10-6-18-5-7(10)4-11(16)17/h1-3,5-6,15H,4H2,(H,16,17) |
| Formel vikt | 300.9731 |