Läs mer
Eltrombopag-13C4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eltrombopag-13C4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22N4O4/c1-14-10-11-19(12-15(14)2)29-24(31)22(16(3)28-29)27-26-21-9-5-8-20(23(21)30)17-6-4-7-18(13-17)25(32)33/h4-13,28,30H,1-3H3,(H,32,33)/i3+1,16+1,22+1,24+1 |
| Procent renhet | >95% |