Läs mer
Eltrombopag Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eltrombopag Methyl Ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24N4O4/c1-15-11-12-20(13-16(15)2)30-25(32)23(17(3)29-30)28-27-22-10-6-9-21(24(22)31)18-7-5-8-19(14-18)26(33)34-4/h5-14,29,31H,1-4H3 |
| Procent renhet | >95% |