missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Eltrombopag, TRC

Produktkod. 30134158
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134158 5 mg
17994625 100 mg
17991215 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134158 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5080005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 496775-61-2
Molekylformel C25 H22 N4 O4
Molekylvikt (g/mol) 442.47
Synonym [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 3'-[2-[(2Z)-1-(3,4-dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-2'-hydroxy-, [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 3'-[(2Z)-[1-(3,4-dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazino]-2'-hydroxy- (9CI), 3'-[2-[(2Z)-1-(3,4-Dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-2'-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, Eltrombopag, SB 497115, Eltrombopag free acid, Eltrombopag free acid
IUPAC-namn 3-[3-[(2Z)-2-[1-(3,4-dimethylphenyl)-3-methyl-5-oxopyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-2-hydroxyphenyl]benzoic acid
LEDER CC1=NN(C(=O)/C/1=N\Nc2cccc(c2O)c3cccc(c3)C(=O)O)c4ccc(C)c(C)c4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Eltrombopag
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C25H22N4O4/c1-14-10-11-19(12-15(14)2)29-24(31)22(16(3)28-29)27-26-21-9-5-8-20(23(21)30)17-6-4-7-18(13-17)25(32)33/h4-13,26,30H,1-3H3,(H,32,33)/b27-22-
Formel vikt 442.1641
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.