Läs mer
Eluentkoncentrat, PRP-X100 Anion Exchange, Hamilton™
Produktkod. 11537904
Change view
Kvantitet:
6 x 60 ml flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11537904 6 x 60 ml flaskor Paket med 6
1 options
Produktkod. 11537904 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 79335
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Hamilton-kromatografihartser kan beställas i bulk, dvs inte packade i kolonnhårdvara. Detta är en billig metod för applikationsspecifika tester och analyser.
Specifikationsblad
  • Separationsläge– Anjonbyte
  • Formatera– Eluentkoncentrat
  • Försäljningsmängd– 6 x 60 ml flaskor
  • Sammansättning– 4,0 mM p-hydroxibensoesyra / 2,5 % metanol
*$75 kommer att läggas till frakt för DOT-klassificering av farligt material*
Specifikationer
Objektets namn 4,0 mM p-hydroxibensoesyra / 2,5 % metanol
Kvantitet 6 x 60 ml flaskor