Läs mer
Invitrogen™ Elueringsbuffert för Dynabeads™ mRNA reningssatser
Beskrivning
Denna elueringsbuffert (10 mM Tris-HCl, pH 7,5) ingår i följande Dynabeads™ mRNA-reningssatser (kat. nr. 61006, 61011, 61012 och 61021). Den görs tillgänglig separat för applikationer som kräver mer elueringsbuffert än vad som ingår i satsen.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 1 x 15 ml, förvara vid 2 °C till 8 °C |
| Produktlinje | Dynabeads |
| Kvantitet | 1 x 15 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |