Läs mer
Eluxadolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eluxadoline |
| CAS | 864821-90-9 |
| Molekylformel | C32 H35 N5 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 5-[[[(2S)-2-amino-3-[4-(aminocarbonyl)-2,6-dimethylphenyl]-1-oxopropyl][(1S)-1-(5-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethyl]amino]methyl]-2-methoxy-, Benzoic acid, 5-[[[(2S)-2-amino-3-[4-(aminocarbonyl)-2,6-dimethylphenyl]-1-oxopropyl][(1S)-1-(4-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethyl]amino]methyl]-2-methoxy- (9CI), 5-[[[(2S)-2-Amino-3-[4-(aminocarbonyl)-2,6-dimethylphenyl]-1-oxopropyl][(1S)-1-(5-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethyl]amino]methyl]-2-methoxybenzoic acid, Eluxadoline, JNJ 27018966, Viberzi |
| InChI formel | InChI=1S/C32H35N5O5/c1-18-12-23(29(34)38)13-19(2)24(18)15-26(33)31(39)37(17-21-10-11-28(42-4)25(14-21)32(40)41)20(3)30-35-16-27(36-30)22-8-6-5-7-9-22/h5-14,16,20,26H,15,17,33H2,1-4H3,(H2,34,38)(H,35,36)(H,40,41)/t20-,26-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc(CN([C@@H](C)c2nc(c[nH]2)c3ccccc3)C(=O)[C@@H](N)Cc4c(C)cc(cc4C)C(=O)N)cc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-[[[(2S)-2-amino-3-(4-karbamoyl-2,6-dimethylphenyl)propanoyl]-[(1S)-1-(4-fenyl-1H-imidazol-2-yl)etyl]amino]metyl]-2-methoxybenzoic syra |
| Molekylvikt (g/mol) | 569.65 |
| Formel vikt | 569.2638 |