Läs mer
Eluxadolin, TRC
Produktkod. 30369102
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30369102 100 mg
1 options
Produktkod. 30369102 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE508195100MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eluxadoline
CAS 864821-90-9
Molekylformel C32 H35 N5 O5
Kvantitet 100 mg
Synonym Benzoic acid, 5-[[[(2S)-2-amino-3-[4-(aminocarbonyl)-2,6-dimethylphenyl]-1-oxopropyl][(1S)-1-(5-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethyl]amino]methyl]-2-methoxy-, Benzoic acid, 5-[[[(2S)-2-amino-3-[4-(aminocarbonyl)-2,6-dimethylphenyl]-1-oxopropyl][(1S)-1-(4-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethyl]amino]methyl]-2-methoxy- (9CI), 5-[[[(2S)-2-Amino-3-[4-(aminocarbonyl)-2,6-dimethylphenyl]-1-oxopropyl][(1S)-1-(5-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethyl]amino]methyl]-2-methoxybenzoic acid, Eluxadoline, JNJ 27018966, Viberzi
InChI formel InChI=1S/C32H35N5O5/c1-18-12-23(29(34)38)13-19(2)24(18)15-26(33)31(39)37(17-21-10-11-28(42-4)25(14-21)32(40)41)20(3)30-35-16-27(36-30)22-8-6-5-7-9-22/h5-14,16,20,26H,15,17,33H2,1-4H3,(H2,34,38)(H,35,36)(H,40,41)/t20-,26-/m0/s1
LEDER COc1ccc(CN([C@@H](C)c2nc(c[nH]2)c3ccccc3)C(=O)[C@@H](N)Cc4c(C)cc(cc4C)C(=O)N)cc1C(=O)O
IUPAC-namn 5-[[[(2S)-2-amino-3-(4-karbamoyl-2,6-dimethylphenyl)propanoyl]-[(1S)-1-(4-fenyl-1H-imidazol-2-yl)etyl]amino]metyl]-2-methoxybenzoic syra
Molekylvikt (g/mol) 569.65
Formel vikt 569.2638