Beskrivning
- Används ofta med ROTAVISC lo-vi
- Tillåter mätningar från 1 mPas (vattentemperatur vid 20 °C)
- Spindeln utan vattenmantel kan även användas i kundspecifika fartyg
- Den maximala mätbara viskositeten är 2000 mPas
- Spindelgeometri: Cylinder
- Diameter: 25,15 mm
- Spindellängd: 161 mm
- Flow Jacket: Ja
- Monteringsfäste: Ja
- Mått (B x H x D): 300 x 110 x 275 mm
- Min. FSR match ROTAVISC lo-vi: 1 mPas
- Max. FSR match ROTAVISC lo-vi: 2000 mPas
- Min. FSR match ROTAVISC me-vi: 3,2 mPas
- Max. FSR match ROTAVISC me-vi: 2000 mPas
- Min. FSR match ROTAVISC hi-vi I: 6,4 mPas
- Max. FSR match ROTAVISC hi-vi I: 2000 mPas
- Min. FSR match ROTAVISC hi-vi II: 25,6 mPas
- Max. FSR match ROTAVISC hi-vi II: 2000 mPas
Specifikationer
Specifikationer
| Viskositetsområde | Upp till 2000 cSt |
| Noggrannhet | 0.02 |
| Temperaturområde (metriskt) | 100 °C |
| Volym (metrisk) | 16 mL |