Läs mer
Elvitegravir, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Elvitegravir |
| CAS | 697761-98-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Elvitegravir |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H23 Cl F N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-[(3-chloro-2-fluorophenyl)methyl]-1,4-dihydro-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-7-methoxy-4-oxo-, 1,4-Dihydro-6-(3-chloro-2-fluorobenzyl)-7-methoxy-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 6-(3-Chloro-2-fluorobenzyl)-1-[(S)-1-hydroxymethyl-2-methylpropyl]-7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, Elvitegravir, GS 9137, JTK 303 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23ClFNO5/c1-12(2)19(11-27)26-10-16(23(29)30)22(28)15-8-14(20(31-3)9-18(15)26)7-13-5-4-6-17(24)21(13)25/h4-6,8-10,12,19,27H,7,11H2,1-3H3,(H,29,30)/t19-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COc1cc2N(C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc1Cc3cccc(Cl)c3F)[C@H](CO)C(C)C |
| Visa mer |