Läs mer
Elvitegravir, MedChemExpress
Produktkod. 16496148
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16496148 10 mg
16466536 100 mg
16462287 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16496148 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14740
MedChemExpress Elvitegravir (GS-9137; JTK-303; D06677) is an HIV integrase inhibitor for HIV-1IIIB, HIV-2EHO and HIV-2ROD with IC50 of 0.7 nM, 2.8 nM and 1.4 nM, respectively.
Elvitegravir (GS-9137
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Elvitegravir
Fysisk form Solid
CAS 697761-98-1
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H23ClFNO5
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym GS-9137 JTK-303 D06677
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (558.19 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CN(C2=C(C1=O)C=C(C(OC)=C2)CC3=CC=CC(Cl)=C3F)[C@@H](C(C)C)CO
Molekylvikt (g/mol) 447.88
Formel vikt 447.88
Procent renhet 95.15%