Läs mer
Elymoclavin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Elymoclavin |
| CAS | 548-43-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16H18N2O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 8,9-Didehydro-6-methylergoline-8-methanol, NSC 109431, D-8,9-Didehydro-6-methylergoline-8-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O/c1-18-8-10(9-19)5-13-12-3-2-4-14-16(12)11(7-17-14)6-15(13)18/h2-5,7,13,15,17,19H,6,8-9H2,1H3/t13-,15-/m1/s1 |
| LEDER | CN1CC(=C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.33 |
| Formel vikt | 254.1419 |
| Visa mer |