missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ EM 163

Beskrivning
EM 163 is a TIR-TIR interaction inhibitor, that is a TIR (Toll/ interleukin-1 receptor) domain peptidomimetic of MyD88 protein. EM 163 targets TIR domains in IL-1 receptors blocking the interaction with MyD88. EM 163 inhibits staphylococcal enterotoxin B (SEB)-induced inflammatory cytokine production in vivo. EM 163 protects mice from SEB shock-induced death. In rat hippocampal neurons in vitro, EM 163 blocks the activation of p38 and the inhibitory effects of IL-1β on protein synthesis triggered by chemically-induced long-term potentiation (LTP).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-2,5-bis[[[(1 S)-2-methyl-1-(1-pyrrolidinylcarbonyl)propyl](3-phenylpropyl)amino]carbonyl]pyridinium iodide |
| CAS | 1206480-93-4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Cytokine Compounds |
| Molekylformel | C44H60IN5O4 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?