Läs mer
Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity™ Agar (Dehydrated)
Produktkod. 11954122
Change view
Form:
Pulver
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Form Kvantitet unitSize
11954122 Pulver 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11954122 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM1106B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolate, enumerate, and presumptively identify urinary pathogens with this chromgenic medium.
Easily isolate, enumerate, and presumptively identify common organisms associated with urinary tract infections using Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity™ Agar. Organisms are differentiated through the utilization of two chromogenic substrates and/or tryptophan.
Brilliance UTI Clarity Agar-formuleringen innehåller två kromogena substrat som klyvs avß -galaktosidas ochß -glukosidasenzymer producerade av E. coli , Enterococcus -arter och koliformer. Dessa specifika enzymreaktioner klyver kromogenerna, vilket ger en rad diagnostiska färger. Detta medium riktar sig mot samma enzymer som andra kromogenagar: Del nr. CM1050B, kromogent UTI-medium. Men för att göra det har nya och mer specifika kromogener införlivats. De nya kromogenerna ger förbättrade reaktioner, vilket möjliggör ännu enklare differentiering av organismgrupper:
  • Lättläst: denß -galaktosidasaktivitet hos E. coli och S. saprophyticus resulterar i rosa/ljusrosa kolonier, ochß -Glukosidasaktivitet hos enterokocker producerar blå/turkosa kolonier; aktiviteten av båda enzymerna på koliforma bakterier ger mörkblå/lila kolonier. Tryptofan-deaminasaktivitet producerar en brun halo runt kolonier av Proteus- , Morganella- och Providencia -arter. De flesta andra organismer uppvisar sin naturliga pigmentering
  • Minskade bekräftande tester: Brilliance UTI Clarity Agars specificitet minimerar bekräftande tester
  • Snabbt: resultat samma dag för E. coli- bekräftelse uppnås med hjälp av snabbt indoltest (DMAC) (delnr MB1448A)
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 10 °C till 30 °C
Beskrivning Brilliance UTI Clarity Agar (Dehydrerad)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g