Läs mer
Hirschmann™ EM Dispenser av polypropen
Beskrivning
- För fasta och variabla volymer, från 0,2mL till 60mL
- Komplett enhet kan ångsteriliseras vid 121 C °utan demontering
- Gängad sugslangskoppling
- Kolv gjord av keramik av hög ren aluminiumoxid
- Digital volymkonfiguration engagemang, kalibrerad för en livstid
- Optimal kemisk och termisk beständighet hos delar som transporterar medium
- Individuellt kvalitetscertifikat med överensstämmelsecertifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dispenser för flaska |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 10 till 60 ml |
| För användning med (utrustning) | Flaska |
| Ökar | 1 mL |
| Precision | 0.6% |