Läs mer
Cole-Parmer™ Värmemantel i HM-200-serien
Beskrivning
Inkluderar en inbyggd energiregulator med indikatorlampor för effekt- och värmedrift. Electrothermal™ EM Seriestyrd Electromantle har en jordad jordskärm och dubbla säkringar för ökad säkerhet. Produkter med större kapacitet har flera värmeelement, vilket möjliggör en jämnare och mer riktad värmeöverföring.
- Kemikaliebeständigt polypropenhölje är ''säkert vid beröring''.
- Värm snabbt och säkert upp rundbottnade kolvar till 450 °C (842 °F).
- Dessa enkla att använda värmemantel har en inbyggd effektkontroll med rattmarkeringar från 1 till 10 för repeterbarhet.
- En bärnstensfärgad ''värmare på''-lampa och en klarfärgad ''ström på''-lampa indikerar när värmemanteln används.
- Det utbytbara lindade värmeelementet upphängt i en värmeisolerande patron ger maximal värmeöverföring och stöd.
- Unika ventilationsöppningar och keramisk fiberisolering håller den kemikaliebeständiga polypropenen sval även när den används.
- En säkerhetsjordskärm och dubbla säkringar ger extra säkerhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Ytterfodral av polypropen |
| Kapacitet | 3 000 ml (101,4 oz.) |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 ml |
| Mått (L x B x H) | 400 x 350 x 190 mm |
| Höjd (engelska) | 7,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 190 mm |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Spänning | 230 V |
| Material | Polypropen |
| Strömförsörjningsdetaljer | UK och EU-kontakt |
| Visa mer |