Läs mer
Cole-Parmer™ Värmemantel i HM-200-serien
Produktkod. 11748352
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11748352 50 ml Varje
11758352 100 ml Varje
11768352 250 ml Varje
11778352 500 ml Varje
11788352 1000 ml Varje
11542674 3000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11748352 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3600202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3647.80 SEK
    3141.42 SEK / Paket med 1
    Save 506.38 SEK
    13% Av
Värmemanteln i HM-200-serien med värmeisolerande patron ger maximal värmeöverföring.
Inkluderar en inbyggd energiregulator med indikatorlampor för effekt- och värmedrift. Electrothermal™ EM Seriestyrd Electromantle har en jordad jordskärm och dubbla säkringar för ökad säkerhet. Produkter med större kapacitet har flera värmeelement, vilket möjliggör en jämnare och mer riktad värmeöverföring.
  • Kemikaliebeständigt polypropenhölje är ''säkert vid beröring''.
  • Värm snabbt och säkert rundbottenflaskor till 450 °C.
  • Dessa enkla uppvärmningshällar har en inbyggd strömregulator med rattmarkeringar från 1 till 10 för upprepbarhet.
  • Ett bärnstensfärgat ''värmare på''-ljus och ett klart ''ström-på''-ljus indikerar när värmemanteln är i bruk.
  • Det utbytbara lindade värmeelementet upphängt i en värmeisolerande patron ger maximal värmeöverföring och stöd.
  • Unika ventilationsöppningar och keramisk fiberisolering håller den kemikaliebeständiga polypropenen sval även när den används.
  • En säkerhetsjordskärm och dubbla säkringar ger extra säkerhet.
Specifikationer
Förslutningstyp Ytterhölje i polypropen
Kapacitet 50 ml (1,7 oz.)
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Mått (L x B x H) 260 x 175 x 127 mm
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 127 mm
Längd (metrisk) 260 mm
Spänning 230 V
Material Polypropen
Strömförsörjningsdetaljer UK- och EU-plugg
Wattal 60 W
Vikt (metrisk) Frakt 0.078 kg
Bredd (engelska) 6,9 tum
Bredd (metrisk) 175 mm
Temperatur (metrisk) 450 °C
Kapacitet (engelska) 1,7 oz.
Temperatur (engelska) 842 °F
Frekvens 50/60 Hz