Läs mer
Cole-Parmer™ Värmemantel i HM-200-serien
Produktkod. 11778352
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11778352 500 ml Varje
11748352 50 ml Varje
11758352 100 ml Varje
11768352 250 ml Varje
11788352 1000 ml Varje
11542674 3000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11778352 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3600214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8690.00 SEK
    7083.79 SEK / Paket med 1
    Save 1606.21 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Värmemanteln i HM-200-serien med värmeisolerande patron ger maximal värmeöverföring.
Inkluderar en inbyggd energiregulator med indikatorlampor för effekt- och värmedrift. Electrothermal™ EM Seriestyrd Electromantle har en jordad jordskärm och dubbla säkringar för ökad säkerhet. Produkter med större kapacitet har flera värmeelement, vilket möjliggör en jämnare och mer riktad värmeöverföring.
  • Kemikaliebeständigt polypropenhölje är ''säkert vid beröring''.
  • Värm snabbt och säkert upp rundbottnade kolvar till 450 °C (842 °F).
  • Dessa enkla att använda värmemantel har en inbyggd effektkontroll med rattmarkeringar från 1 till 10 för repeterbarhet.
  • En bärnstensfärgad ''värmare på''-lampa och en klarfärgad ''ström på''-lampa indikerar när värmemanteln används.
  • Det utbytbara lindade värmeelementet upphängt i en värmeisolerande patron ger maximal värmeöverföring och stöd.
  • Unika ventilationsöppningar och keramisk fiberisolering håller den kemikaliebeständiga polypropenen sval även när den används.
  • En säkerhetsjordskärm och dubbla säkringar ger extra säkerhet.
Specifikationer
Förslutningstyp Ytterfodral av polypropen
Kapacitet 500 ml (16,9 oz.)
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Djup (engelska) 12,2 tum
Djup (metriskt) 310 mm
Höjd (engelska) 5,7 tum.
Höjd (metrisk) 145 mm
Spänning 230 V
Inkluderar Klämma
Material Polypropen
Strömförsörjningsdetaljer UK och EU-kontakt
Wattal 200 W
Bredd (engelska) 9,4 tum
Bredd (metrisk) 238 mm
Produkttyp Värmemantel
Temperatur (metrisk) 450 °C
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Temperatur (engelska) 842 °F
För användning med (applikation) Värmeapplikationer i laboratoriet, maximal värmeöverföring med minimal risk för att kolven går sönder
Frekvens 50/60 Hz