Läs mer
Cole-Parmer™ Värmemantel i HM-200-serien
Produktkod. 11788352
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11788352 1000 ml Varje
11748352 50 ml Varje
11758352 100 ml Varje
11768352 250 ml Varje
11778352 500 ml Varje
11542674 3000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11788352 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3600218
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9340.00 SEK
    7138.41 SEK / Paket med 1
    Save 2201.59 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Värmemanteln i HM-200-serien med värmeisolerande patron ger maximal värmeöverföring.
Inkluderar en inbyggd energiregulator med indikatorlampor för effekt- och värmedrift. Electrothermal™ EM Seriestyrd Electromantle har en jordad jordskärm och dubbla säkringar för ökad säkerhet. Produkter med större kapacitet har flera värmeelement, vilket möjliggör en jämnare och mer riktad värmeöverföring.
  • Kemikaliebeständigt polypropenhölje är ''säkert vid beröring''.
  • Värm snabbt och säkert upp rundbottnade kolvar till 450 °C (842 °F).
  • Dessa enkla att använda värmemantel har en inbyggd effektkontroll med rattmarkeringar från 1 till 10 för repeterbarhet.
  • En bärnstensfärgad ''värmare på''-lampa och en klarfärgad ''ström på''-lampa indikerar när värmemanteln används.
  • Det utbytbara lindade värmeelementet upphängt i en värmeisolerande patron ger maximal värmeöverföring och stöd.
  • Unika ventilationsöppningar och keramisk fiberisolering håller den kemikaliebeständiga polypropenen sval även när den används.
  • En säkerhetsjordskärm och dubbla säkringar ger extra säkerhet.
Specifikationer
Förslutningstyp Ytterfodral av polypropen
Kapacitet 1000 ml (33,8 oz.)
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Mått (L x B x H) 310 x 238 x 145 mm
Höjd (engelska) 5,7 tum.
Höjd (metrisk) 145 mm
Längd (metrisk) 310 mm
Spänning 230 V
Material Polypropen
Strömförsörjningsdetaljer UK och EU-kontakt
Wattal 300 W
Vikt (metrisk) Frakt 1.25 kg
Bredd (engelska) 9,4 tum
Bredd (metrisk) 238 mm
Temperatur (metrisk) 450 °C
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Temperatur (engelska) 842 °F
Frekvens 50/60 Hz