Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Human Drug Targets siRNA Library (384 brunnar)
Beskrivning
De Silencer™ Human Drug Targets siRNA Library inkluderar gener involverade i apoptos, senescens, nukleinsyrabindning, autofagi, DNA-reparation, och tillsammans med karakteriserade nukleära receptorer och andra gener som anses vara potentiella mål för behandling. The Silencer Human Drug Targets siRNA Library innehåller 23 745 Ambion™ Ljuddämpare siRNA som riktar sig mot 7 915 gener för att utföra RNAi-screening mot kända humana läkemedelsmålgener. Biblioteket designades med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsrefererade till Gene Ontology Consortium (GO) databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Använder Invitrogen Silencer-teknologi byggd på stringent bioinformatik för att möjliggöra hög målspecificitet och siRNA-styrka, Silencer Human Drug Targets siRNA Library är en idealisk lösning för fokuserad och kostnadseffektiv RNAi-screening mot fördefinierade terapeutiska genläkemedelsmål.
- Omfattande —påskynda dina läkemedelsmålsskärmar med fördefinierade bibliotek av Silencer humana läkemedelsmål siRNAs
- Tillförlitlig —Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmålEffektiv Minska —effekterna utanför målet vid låga koncentrationer med beprövad Invitrogen Ljuddämpare siRNA design
- Bekvämt —Minska datadekonvolution och påskynda målvalideringen med vårt 96- och 384-brunnars format
- Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Totalt 23 745 siRNA som riktar sig till 7 915 gener placerade på plattor med 384 brunnar (69 plattor) |
| Kvantitet | 69 plåtar |
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska procedurer