Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Humant drogbart genom siRNA-bibliotek (384 brunnar)
Produktkod. 15671842
Change view
Kvantitet:
69 Plates
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15671842 69 Plates 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15671842 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30078
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
De Silencer™ Human Drugable Genome siRNA Library riktar sig mot gener i det kända läkemedelsbara genomet för att utföra RNAi funktionella skärmar för potentiella terapeutiska mål.
The Silencer Human Drugable Genome siRNA Library innehåller 23 349 Ambion™ Ljuddämpare siRNA som riktar sig till 7 783 gener. Detta bibliotek är designat med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive databasen NCBI RefSeq och korsreferens till databasen Gene Ontology Consortium (GO) och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Varför använda Silencer Human Drugable Genome siRNA Library? Silencer siRNA är optimerade för design och högkvalitativ syntes med garanterad tystnad. Silencer Human Drugable Genome siRNA Library innehåller våra fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på datakvalitet. Biblioteket levereras med fullständig siRNA-sekvensinformation, såväl som exonmålet och varje målgenens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och Locus ID; plus resultat från eventuella valideringsexperiment utförda med de inkluderade siRNA:erna. Vänligen kontakta oss för den fullständiga listan över mål.Silencer siRNA-bibliotek låter dig screena effektivt och maximera datautdataInvitrogen Silencer siRNA är designade med styrka i åtanke för att säkerställa gennedbrytning vid lägsta koncentrationer. Detta bidrar inte bara till att säkerställa mindre potential för off-måleffekter och falskt positiva data utan minimerar också falska negativa resultat av siRNA-screening. Silencer Human Drugable Genome siRNA Library innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 100 transfektioner (vid 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Använder Invitrogen Ljuddämparteknologi byggd på strikt bioinformatik för att möjliggöra hög målspecificitet och siRNA-styrka, Silencer Human Drugable siRNA Library möjliggör noggrann men kostnadseffektiv RNAi funktionell screening mot terapeutiskt relevanta mänskliga gener.
  • Omfattande —påskynda funktionell genupptäckt med fördefinierad Invitrogen Ljuddämpare Human Drugable siRNA Library
  • Pålitlig —Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmål.
  • Effektiv —Minska effekter utanför målet vid låga koncentrationer med vår beprövade Invitrogen Ljuddämpare siRNA design
  • Bekvämt —Minska datadekonvolution och accelerera målvalideringen med vårt 96- eller 384-brunnars format
  • Anpassningsbar —Välj det bästa tillgängliga alternativet för att möta dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Totalt 23 349 siRNA som riktar sig till 7 783 gener som kan drogs ut på plattor med 384 brunnar (69 plattor)
Kvantitet 69 Plates
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska procedurer