Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Human Genome siRNA Library
Produktkod. 15651842
Change view
Kvantitet:
15 Plates
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15651842 15 Plates 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15651842 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30076
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
De Silencer™ Human Genome siRNA Library innehåller totalt 65 058 siRNA som riktar sig till 21 686 gener extraherade från NCBI RefSeq-databasen.
Epigenetisk reglering av genuttryck har visat sig vara en nyckelregulator i utvecklingen och progressionen av en mängd mänskliga sjukdomar. De Silencer™ Human Epigenetics siRNA Library innehåller 1 560 Ambion™ Silencer siRNA som riktar sig till 520 epigenetiska enzymer, inklusive de som förmedlar epigenetisk signalering genom acetylering och metylering av histoner. Biblioteket designades med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsrefererade till Gene Ontology Consortium (GO) databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Använder Ambion Ljuddämparteknologi byggd på strikt bioinformatik för att säkerställa hög målspecificitet och siRNA-styrka, Silencer Human Epigenetics siRNA Library är en idealisk RNAi-screeningslösning för fokuserade och kostnadseffektiva epigenetiska genknockdown-studier
Varför använda Silencer Human Genome siRNA Library?Thermo Fisher Scientific Ljuddämpare siRNA är optimerade för design och högkvalitativ syntes med garanterad ljuddämpning (läs mer om garantin). Silencer Human Genome siRNA Library innehåller fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med styrka och specificitet i —åtanke så att du kan fokusera på datakvalitet och inte prestandaproblem (läs mer om designen). Biblioteket levereras med fullständig siRNA-sekvensinformation, såväl som den exon som riktas till, varje målgenens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och Locus ID; plus resultat från eventuella valideringsexperiment utförda med de inkluderade siRNA:erna. Vänligen kontakta oss för den fullständiga listan över genmål.SiRNA-bibliotek med ljuddämpare låter dig screena effektivt och maximera datautdataInvitrogen Silencer-siRNA är designade med styrka i åtanke för att säkerställa gennedbrytning vid lägsta koncentrationer. Detta bidrar inte bara till att säkerställa mindre potential för off-måleffekter och falskt positiva data utan minimerar också falska negativa resultat av siRNA-screening. Silencer Human Genome siRNA Library innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 100 transfektioner (vid 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehovThermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek till alla gener för människa, mus eller råtta med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med en av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller e-posta oss på RNAilibraries@lifetech.com.
  • Omfattande —accelerera siRNA-screening med kompletta och leveransklara samlingar av Invitrogen Ljuddämpare siRNA för mänskligt genom
  • Pålitlig —Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmål
  • Effektivt —Minska effekterna utanför målet vid låga koncentrationer med beprövade Invitrogen Ljuddämpare siRNA design
  • Bekvämt —Minska dataavveckling och påskynda målvalideringen med vårt arrayformat
  • Anpassningsbar —Välj det bästa tillgängliga alternativet för att möta dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Totalt 65 058 siRNA som riktar sig till 21 686 gener placerade på plattor med 384 brunnar (186 plattor)
Kvantitet 15 Plates
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska procedurer