Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Human GPCR siRNA bibliotek
Produktkod. 15611852
Change view
Kvantitet:
15 plåtar
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15611852 15 plåtar 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15611852 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30082
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
De Silencer™ Mänskligt GPCR siRNA Library mål 1 134 Invitrogen™ Ljuddämpare siRNA som representerar 378 icke-olfaktoriska humana GPCR.
G-–proteinkopplade receptorer (GPCR) är nyckelkomponenter i många signaltransduktionsvägar och representerar också en viktig klass av läkemedelsbara gener. De Silencer™ Mänskligt GPCR siRNA Library mål 1 134 Ambion™ Ljuddämpare siRNA som representerar 378 icke-olfaktoriska humana GPCR. Detta bibliotek är designat med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive databasen NCBI RefSeq och korsreferens till databasen Gene Ontology Consortium (GO) och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Varför använda Silencer Human GPCR siRNA Library? Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, är Silencer siRNA optimerade för design och högkvalitativ syntes med garanterad tystnad. Silencer Human GPCR siRNA Library innehåller våra fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med maximal styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på datakvalitet. Alla Silencer-bibliotek väljs mot de senaste tillgängliga databaserna och resurserna för uppdaterat innehåll. Fullständig siRNA-sekvensinformation, såväl som exonet och varje riktad gens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och Locus ID, plus resultat från eventuella valideringsexperiment utförda med de inkluderade siRNA:erna tillhandahålls. Vänligen kontakta oss för den fullständiga listan över mål.Silencer siRNA-bibliotek låter dig screena effektivt och maximera datautdataInvitrogen Silencer siRNA är designade med styrka i åtanke för att hjälpa till att säkerställa gennedbrytning vid lägsta koncentrationer. Detta bidrar inte bara till att säkerställa mindre potential för off-måleffekter och falskt positiva data utan minimerar också falska negativa resultat av siRNA-screening. Silencer Human GPCR siRNA Library innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 100 transfektioner (vid 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Använder Invitrogen Ljuddämparteknologi byggd på stringent bioinformatik för att möjliggöra hög målspecificitet och siRNA-styrka, Silencer Human GPCR siRNA Library möjliggör noggrann men kostnadseffektiv RNAi funktionell screening mot kända GPCR.
  • Omfattande —påskynda funktionell genupptäckt med fördefinierat Silencer Human GPCR siRNA Library
  • Pålitlig —Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmål
  • Effektivt —Minska effekterna utanför målet vid låga koncentrationer med beprövade Invitrogen Ljuddämpare siRNA design
  • Bekvämt —Minska dataavveckling och påskynda målvalideringen med vårt arrayformat
  • Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Totalt 1134 siRNA som riktar sig till 378 gener placerade på plattor med 96 brunnar (15 plattor)
Kvantitet 15 plåtar
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska procedurer