Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj Human Cancer Genome siRNA Library
Produktkod. 15641872
Change view
Ljuddämpare™ Välj Human Cancer Genome siRNA Library
Produktkod.
15641872 Ljuddämpare™ Välj Human Cancer Genome siRNA Library
1 options
Produktkod. 15641872 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30142
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
De Silencer™ Select Human Cancer Genome siRNA Library innehåller 1596 Invitrogen™ Ljuddämpare Välj siRNA som riktar sig till 532 genmål som ofta drabbas av cancer.
De Silencer™ Select Human Cancer Genome siRNA Library innehåller 1596 Ambion™ Ljuddämpare Välj siRNA som riktar sig till 532 genmål som ofta drabbas av cancer. Detta bibliotek med mycket potenta, kemiskt modifierade siRNA:er designades med hjälp av de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsreferenserade till databasen Gene Ontology Consortium (GO) och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) såväl som The Cancer Genome Atlas (TCGA).
Varför använda Silencer Select Human Cancer Genome siRNA Library? Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, är Silencer Select siRNA optimerade med de senaste designalgoritmerna, proprietära kemiska modifieringar och högkvalitativ syntes för att säkerställa önskade RNAi-resultat. Silencer Select Human Cancer Genome siRNA Library innehåller våra fördesignade och när de är tillgängliga, validerade siRNA genererade med högsta styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på den högsta datakvaliteten med stöd av branschens bästa garanti.Silencer Select siRNA-bibliotek ger dig kraftfulla siRNA för att maximera upptäckten med ännu mindre Invitrogen potenser Silencer Select-resultatet som finns tillgängligt i siRNA. 100 gånger mer potenta siRNA och tillåter gennedbrytningar vid de lägsta koncentrationerna. De mycket potenta Silencer Select-siRNA:erna låter dig använda ännu lägre koncentrationer av siRNA:er, vilket hjälper till att minimera off-måleffekter, minska falskt negativa data och maximera siRNA-bibliotekets utdata för ytterligare skärmar och datavalidering. Silencer Select Human Cancer Genome siRNA Library innehåller 0,25 nmol av varje mycket potent siRNA, tillräckligt för minst 500 transfektioner (vid 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Silencer Select siRNA är designade med hjälp av Thermo Fisher Scientifics ledande —algoritmer tillsammans med vår nya låsta nukleinsyra (LNA ) kemiska modifieringar, hjälper detta till att maximera effektiviteten, specificiteten och styrkan som krävs för RNAi funktionell screening mot cancergenmål.
  • Överlägsen —effektivitet Reducera måleffekter med upp till 90 % tack vare de senaste designalgoritmerna och LNA kemiska modifieringar
  • Högsta effektivitet —Utför knockdown-studier med 100 gånger mer potenta siRNA än för närvarande tillgängliga siRNA
  • Pålitlig —Uppnå snabbare upptäckter via konsekvent gennedbrytning och tillförlitlighet av fenotypiska resultat
  • Bekvämt —Minska dataavveckling och påskynda målvalideringen med vårt arrayformat
  • Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Totalt 1596 siRNA som riktar sig till 532 gener placerade på plattor med 96 brunnar (21 plattor)
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska procedurer