Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Select Human Drug Targets siRNA Library (384 brunnar)
Produktkod. 15601862
Change view
Ljuddämpare™ Select Human Drug Targets siRNA Library (384 brunnar)
Produktkod.
15601862 Ljuddämpare™ Select Human Drug Targets siRNA Library (384 brunnar)
1 options
Produktkod. 15601862 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30091
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Silencer Select Human Drug Targets siRNA Library innehåller 23 778 Invitrogen™ Ljuddämpare Välj mycket potenta och kemiskt modifierade siRNA som riktar sig till 7 926 gener för att utföra RNAi-screening mot kända humana läkemedelsmålgener.
De Silencer™ Select Human Drug Targets siRNA Library inkluderar gener involverade i apoptos, senescens, nukleinsyrabindning, autofagi, DNA-reparation, tillsammans med karakteriserade nukleära receptorer och andra gener som anses vara potentiella mål för behandling. Silencer Select Human Drug Targets siRNA Library innehåller 23 778 Ambion™ Ljuddämpare Välj mycket potenta och kemiskt modifierade siRNA som riktar sig till 7 926 gener för att utföra RNAi-screening mot kända humana läkemedelsmålgener. Detta bibliotek har utformats med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsreferens till databasen Gene Ontology Consortium (GO) och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Varför använda Silencer Select Human Drug Targets siRNA Library? Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, är Silencer Select siRNA optimerade med de senaste designalgoritmerna, proprietära kemiska modifieringar och högkvalitativ syntes för att säkerställa önskade RNAi-resultat. Silencer Select Human Drug Targets siRNA Library innehåller våra fördesignade och när de är tillgängliga, validerade siRNA genererade med högsta styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på den högsta datakvaliteten med stöd av branschens bästa garanti.Silencer Select siRNA-bibliotek ger dig kraftfulla siRNA:er för att maximera upptäckten med ännu mindre Invitrogen Potens av siRNA, Silencer Select är designade med det högsta siRNA-resultatet. 100 gånger mer potenta siRNA och tillåter gennedbrytningar vid de lägsta koncentrationerna. De mycket potenta Silencer Select siRNA:erna låter dig använda ännu lägre koncentrationer av siRNA, vilket hjälper till att minimera off-måleffekter, minska falska negativa data och maximera siRNA-bibliotekets utdata för ytterligare skärmar och datavalidering. Silencer Select Human Drug Targets siRNA Library innehåller 0,25 nmol av varje mycket potent siRNA, tillräckligt för minst 500 transfektioner (vid 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Biblioteket innehåller gen-ID från Thermo Fisher's Human Drugable Genome och Human Extended Drugable Genome siRNA-bibliotek som inte redan finns i kinas-, fosfatas-, proteas-, jonkanal-, GPCR- eller ubiquitinbiblioteken. Silencer Select siRNA är designade med hjälp av Thermo Fisher Scientifics ledande algoritmer —tillsammans med vår nya låsta nukleinsyra (LNA ) kemiska modifieringar, hjälper detta till att säkerställa den effektivitet, specificitet och styrka som krävs för RNAi-screening med hjälp av en omfattande fördefinierad plattform för terapeutisk upptäckt.
  • Överlägsen effektivitet— Minska måleffekterna med upp till 90 % tack vare de senaste designalgoritmerna och LNA kemiska modifieringar
  • Högsta effektivitet —Utför knockdown-studier med 100 gånger mer potenta siRNA än för närvarande tillgängliga siRNA
  • Pålitlig —Uppnå snabbare upptäckter via konsekvent gennedbrytning och tillförlitlighet av fenotypiska resultat
  • Bekvämt —Minska datadekonvolution och påskynda målvalideringen med vårt 96- och 384-brunnars format
  • Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Totalt 23 778 siRNA som riktar sig till 7926 gener placerade på plattor med 384 brunnar (69 plattor)
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska procedurer