Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj Human Transcription Factor siRNA Library
Produktkod. 15661852
Change view
Ljuddämpare™ Välj Human Transcription Factor siRNA Library
Produktkod.
15661852 Ljuddämpare™ Välj Human Transcription Factor siRNA Library
1 options
Produktkod. 15661852 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30087
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Silencer Select Human Transcription Factor siRNA-biblioteket innehåller 5457 Invitrogen™ Ljuddämpare Välj mycket potenta och kemiskt modifierade siRNA som riktar in sig på 1819 kända transkriptionsfaktorer.
Transkriptionsfaktorer håller snabbt på att bli lovande läkemedelsmål, eftersom de binder till och reglerar transkriptionen av gener. De Silencer™ Select Human Transcription Factor siRNA Library riktar sig mot gener som uttrycker proteiner som binder DNA på ett sekvensspecifikt sätt för att kontrollera transkriptionshastigheten av genetisk information från DNA till budbärar-RNA. Silencer Select Human Transcription Factor siRNA-biblioteket innehåller 5457 Ambion™ Ljuddämpare Välj mycket potenta och kemiskt modifierade siRNA som riktar in sig på 1819 kända transkriptionsfaktorer. Detta bibliotek har utformats med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsreferens till databasen Gene Ontology Consortium (GO) och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Varför använda Silencer Select Human Transcription Factor siRNA Library? Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, är Silencer Select siRNA optimerade med de senaste designalgoritmerna, proprietära kemiska modifieringar och högkvalitativ syntes för att säkerställa önskade RNAi-resultat. Silencer Select Human Transcription Factor siRNA-biblioteket innehåller våra fördesignade och när de är tillgängliga, validerade siRNA genererade med högsta styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på den högsta datakvaliteten med stöd av branschens bästa garanti.Silencer Select siRNA-bibliotek ger dig kraftfulla siRNA:er för att maximera upptäckten med ännu mindre Invitrogen potenser Silencer är designade i siRNA-resultatet. 100 gånger mer potenta siRNA och tillåter gennedbrytningar vid de lägsta koncentrationerna. De mycket potenta Silencer Select-siRNA:erna låter dig använda ännu lägre koncentrationer av siRNA:er, vilket hjälper till att minimera off-måleffekter, minska falskt negativa data och maximera siRNA-bibliotekets utdata för ytterligare skärmar och datavalidering. Silencer Select Human Transcription Factor siRNA-biblioteket innehåller 0,25 nmol av varje mycket potent siRNA, tillräckligt för minst 500 transfektioner (vid 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Silencer Select siRNA är designade med hjälp av Thermo Fisher Scientifics ledande designalgoritmer —tillsammans med vår nya låsta nukleinsyra (LNA ) kemiska modifieringar, hjälper detta till att maximera effektiviteten, specificiteten och styrkan som krävs för RNAi-screening mot transkriptionsfaktorer.
  • Överlägsen effektivitet Minska måleffekterna med upp till 90 % tack vare de senaste designalgoritmerna och LNA kemiska modifieringar
  • Högsta effektivitet —Utför knockdown-studier med 100 gånger mer potenta siRNA än för närvarande tillgängliga siRNA
  • Pålitlig —Uppnå snabbare upptäckter via konsekvent gennedbrytning och tillförlitlighet av fenotypiska resultat
  • Bekvämt —Minska dataavveckling och påskynda målvalideringen med vårt arrayformat
  • Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Totalt 5457 siRNA som riktar sig till 1819 gener utplacerade på plattor med 96 brunnar (63 plattor)
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska procedurer