Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj MALAT1 positiv kontroll siRNA
Produktkod. 15667718
Change view
Kvantitet:
5 nmol
Förpackningsstorlek:
5nmol
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15667718 5 nmol 5nmol
1 options
Produktkod. 15667718 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4455877
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Silencer™ Välj MALAT1 positiv kontroll siRNA är omfattande validerat och en idealisk kontroll för många aspekter av ett siRNA-experiment. 5nmol tillhandahålls.
Silencer™ Select MALAT1 Positive Control siRNA is extensively validated and an ideal control for many aspects of an siRNA experiment. 5 nmol is provided.
De Silencer™ MALAT1 positiv kontroll är omfattande validerad och en idealisk“ testa” siRNA för de som precis har börjat siRNA-experiment, eftersom det är validerat att fungera i flera cellinjer. Eftersom det är inriktat på MALAT1-mRNA finns många analyser tillgängliga för att mäta dess effekter, inklusive RT-PCR i realtid. Silencer™ Välja siRNAs?Silencer™ Utvalda siRNA innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemiska modifieringar, för att ge siRNA med oöverträffad effektivitet, styrka och specificitet. Resultatet är färre misslyckade experiment på grund av dålig ljuddämpning och renare, mer konsekventa fenotypiska data.
  • SiRNA av högsta kvalitet, högrenat och redo att användas
  • Funktionstestad i flera vanliga cellinjer
  • Omfatta Silencer™ Välj modifieringar för förbättrad specificitet
  • För användning i mänskliga, mus- och råttceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring siRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C.
Kontrolltyp Positiv kontroll
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
För användning med (applikation) Transfektion, RNAi
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje Ljuddämpare Välja, Ambion
Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
Renhet HPLC
Kvantitet 5 nmol
Frakt skick Torr is
Mål MALAT1