missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ EM12-SO2F

Beskrivning
EM12-SO2F is a potent covalent Cereblon (CRBN) inhibitor (IC50 = 0.88 nM). Binds to a histidine residue (His353) in the IMiD binding pocket of CRBN and blocks the recruitment of its substrates. EM12-SO2F prevents Lenalidomide (Cat. No. 6305)-induced degradation of the zinc finger transcription factor IKZF1 in MOLT4 cells. It complements CRBN based PROTAC and genetic methods to validate CRBN-mediated degradation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-3-oxo-1H-isoindole-5-sulfonyl fluoride |
| CAS | 2803819-61-4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | CRBN |
| Molekylformel | C13H11FN2O5S |
| Renhet | 95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?