Läs mer
VELP Scientifica EMA 502 elementanalysator CHNS-O
Produktkod. 30213534 Handla allt Velp Produkter
Change view
Typ:
Elementaranalysator
Produktkod. Typ
30213534 Elementaranalysator
1 options
Produktkod. 30213534 Leverantör VELP Scientifica Leverantörsnummer F30800100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Exakt, mångsidig, molnaktiverad mikroelementanalysator för kol-, väte-, kväve-, svavel- och syrebestämning med helium och argon som bärgas.
EMA 502 Elemental Analyzer är den exakta och pålitliga lösningen för bestämning av kol, väte, kväve, svavel och syre inom olika industrisektorer som läkemedel och biovetenskap, organisk kemi, petrokemi och energi, miljö, agronomi, livsmedel och foder. EMA 502 erbjuder konsekvent prestanda, mångsidighet, användarvänlighet och premiumfunktioner för förbränningsanalys enligt internationella standarder: AOAC , AACC, ASBC, ISO , DIN, IFFO, OIV, ASTM , EPA.
EN LÖSNING FÖR FLERA ANALYTISKA UTMANINGAR
  • 30-positions elektronisk autosampler utbyggbar med extra 3 skivor för att säkerställa maximal produktivitet
  • Sömlös switch från CHNS till O-läge med exklusiv anslutningspanel, utan behov av externa moduler
  • Helium och argon som bärgas
MÅNGSIDIGHET OCH PRODUKTIVITET
  • Den exklusiva TCD för EMA 502 säkerställer maximal noggrannhet och tillförlitlighet
  • Exakt bestämning från några ppm till 100 % för fasta, pasta- och flytande prover
  • Gaskromatografitekniken säkerställer fullständig separation av alla element och toppdata i realtid
ÖVERLÄGGANDE TILLFÖRLITLIGHET OCH NOGGRANNHET
  • Intuitiv drift med kraftfulla EMASoft™ programvara
  • Övervaka den analytiska processen med realtidsgrafen
  • Dra nytta av ett omfattande rapporteringssystem
Oöverträffad LÄTT ANVÄNDNING
  • Den exklusiva anslutningen till VELP Ermes Cloud Platform projicerar ditt labb till en datarik miljö med förstklassig fjärrservicesupport som resulterar i den högsta drifttiden för systemet.
Specifikationer
Typ Elementaranalysator
Detektortyp Termisk konduktivitetsdetektor
För användning med (applikation) Organisk kemi, Miljövetenskap, Petrokemi, Materialkarakterisering, Läkemedelsprodukter