missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Emamectin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Emamectin |
| CAS | 119791-41-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Emamectin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C49 H75 N O13 . C48 H73 N O13 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Avermectin B1, 4''-deoxy-4''-(methylamino)-, (4''R)-, 4''-Deoxy-4''-epi-methylaminoavermectin B1, Antibiotic MK 243, EMA, Emamectin, GWN 1972, MK 243, MK 243 (insecticide) |
| InChI formel | InChI=1S/C49H75NO13.C48H73NO13/c1-12-26(2)44-29(5)18-19-48(63-44)24-35-21-34(62-48)17-16-28(4)43(27(3)14-13-15-33-25-56-46-42(51)30(6)20-36(47(52)59-35)49(33,46)53)60-40-23-38(55-11)45(32(8)58-40)61-39-22-37(54-10)41(50-9)31(7)57-39;1-25(2)42-28(5)17-18-47(62-42)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)43(26(3)13-12-14-32-24-55-45-41(50)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-11)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-10)40(49-9)30(7)56-38/h13-16,18-20,26-27,29,31-32,34-46,50-51,53H,12,17,21-25H2,1-11H3;12-15,17-19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,16,20-24H2,1-11H3/b14-13+,28-16+,33-15+;13-12+,27-15+,32-14+/t26-,27-,29-,31-,32-,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46+,48+,49+;26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41+,42+,43-,44-,45+,47+,48+/m00/s1 |
| LEDER | CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@H](NC)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2)C=C[C@@H]1C.CN[C@@H]8[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]8OC)O[C@H]9[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]9OC)O[C@H]%10[C@@H](C)\C=C\C=C\%11/CO[C@@H]%12[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O[C@H]%13C[C@@H](C\C=C\%10/C)O[C@@]%14(C%13)O[C@H](C(C)C)[C@@H](C)C=C%14)[C@]%11%12O)C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?