missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Emamectin B1a, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Emamectin B1a |
| CAS | 121124-29-6 |
| Molekylformel | C49 H75 N O13 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Avermectin A1a, 5-O-demethyl-4''-deoxy-4''-(methylamino)-, (4''R)-, Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran], avermectin A1a deriv., (4''R)-5-O-Demethyl-4''-deoxy-4''-(methylamino)avermectin A1a, 4''-Deoxy-4''-epi-(methylamino)avermectin B1a, Emamectin B1a, L 656748 |
| InChI formel | InChI=1S/C49H75NO13/c1-12-26(2)44-29(5)18-19-48(63-44)24-35-21-34(62-48)17-16-28(4)43(27(3)14-13-15-33-25-56-46-42(51)30(6)20-36(47(52)59-35)49(33,46)53)60-40-23-38(55-11)45(32(8)58-40)61-39-22-37(54-10)41(50-9)31(7)57-39/h13-16,18-20,26-27,29,31-32,34-46,50-51,53H,12,17,21-25H2,1-11H3/b14-13+,28-16+,33-15+/t26-,27-,29-,31-,32-,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46+,48+,49+/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@H](NC)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2)C=C[C@@H]1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 886.1187 |
| Formel vikt | 885.5238 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?