Läs mer
Emamektinbenzoat (90 %), TRC
Produktkod. 30003793
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003793 500 mg
30040514 100 mg
30009240 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003793 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE520500500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 155569-91-8
Molekylformel C49 H75 N O13 . C48 H73 N O13 . 2 C7 H6 O2
Molekylvikt (g/mol) 2002.45
Synonym Avermectin B1, 4' '-deoxy-4' '-(methylamino)-, (4' 'R)-, benzoate (1:1), Avermectin B1, 4' '-deoxy-4' '-(methylamino)-, (4' 'R)-, benzoate (salt) (9CI), (4' 'R)-4' '-Deoxy-4' '-(methylamino)avermectin B1 benzoate, Affirm, Denim, Denim (pesticide), Emamectin benzoate, Emamectin benzoate (salt), MK 244, Methylamino abamectin benzoate, Proclaim, Proclaim 05SG, Proclaim 5SG, Revive, Revive (insecticide), Sch 58854, Shot Wan Liquid Formulation, Shot-Wan, Slice, Tree-age
LEDER CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@H](NC)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2)C=C[C@@H]1C.CN[C@@H]8[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]8OC)O[C@H]9[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]9OC)O[C@H]%10[C@@H](C)\C=C\C=C\%11/CO[C@@H]%12[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O[C@H]%13C[C@@H](C\C=C\%10/C)O[C@@]%14(C%13)O[C@H](C(C)C)[C@@H](C)C=C%14)[C@]%11%12O)C.OC(=O)c%15ccccc%15.OC(=O)c%16ccccc%16
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Emamectin benzoate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C49H75NO13.C48H73NO13.2C7H6O2/c1-12-26(2)44-29(5)18-19-48(63-44)24-35-21-34(62-48)17-16-28(4)43(27(3)14-13-15-33-25-56-46-42(51)30(6)20-36(47(52)59-35)49(33,46)53)60-40-23-38(55-11)45(32(8)58-40)61-39-22-37(54-10)41(50-9)31(7)57-39;1-25(2)42-28(5)17-18-47(62-42)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)43(26(3)13-12-14-32-24-55-45-41(50)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-11)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-10)40(49-9)30(7)56-38;2*8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h13-16,18-20,26-27,29,31-32,34-46,50-51,53H,12,17,21-25H2,1-11H3;12-15,17-19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,16,20-24H2,1-11H3;2*1-5H,(H,8,9)/b14-13+,28-16+,33-15+;13-12+,27-15+,32-14+;;/t26-,27-,29-,31-,32-,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46+,48+,49+;26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41+,42+,43-,44-,45+,47+,48+;;/m00../s1
Formel vikt 2001.1056