Läs mer
Emapunil, MedChemExpress
Beskrivning
Emapunil (AC-5216), an orally active and selective TSPO (a mitochondrial benzodiazepine receptor) ligand, produces anti-anxiety and antidepressant-like effects in various animal models.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Emapunil |
| CAS | 226954-04-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H23N5O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | AC-5216 XBD-173 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (83.02 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N(CC)CC1=CC=CC=C1)CN2C(N(C)C3=CN=C(C4=CC=CC=C4)N=C23)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.46 |
| Visa mer |