Läs mer
Kartell Inbäddningsringar
Produktkod. 18028031
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rosa
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
18028031 Blått
18038041 Gult
18038031 Klart
18058041 Rosa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 18028031 Leverantör Kartell Leverantörsnummer 0291904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00 SEK
    1789.05 SEK / Paket med 2000
    Save 215.95 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Inbäddningsringar av ABS-plast.
  • Inbäddningsstöd lämpliga för bearbetning och histologisk inkludering av paraffinbitar
  • Inklusionsringarna kan använda samma mikrotomstöd (instrument som används för att göra de histologiska sektionerna av prover) som inklusionskassetterna
  • De kan sättas upp på alla typer av mikrotomer tack vare deras struktur och möjligheten att få enhetliga paraffinblock.
  • Inbäddningsringar är lätt att fylla och är efter kapning alltid redo för följande sektioner
Specifikationer
Produkttyp Inbäddningsring
Material Plast
Färg Blått
Längd (metrisk) 41 mm
Bredd (metrisk) 28 mm
Längd (engelska) 1,61 tum.
Bredd (engelska) 1,1 tum
Djup (metriskt) 11 mm
Djup (engelska) 0,43 tum.
Disponibel Engångsbruk