Läs mer
Kartell Inbäddningsringar
Produktkod. p-200083711
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rosa
Produktkod. 18028031
Brand: Kartell 0291904
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Inbäddningsringar av ABS-plast.
  • Inbäddningsstöd lämpliga för bearbetning och histologisk inkludering av paraffinbitar
  • Inklusionsringarna kan använda samma mikrotomstöd (instrument som används för att göra de histologiska sektionerna av prover) som inklusionskassetterna
  • De kan sättas upp på alla typer av mikrotomer tack vare deras struktur och möjligheten att få enhetliga paraffinblock.
  • Inbäddningsringar är lätt att fylla och är efter kapning alltid redo för följande sektioner
Specifikationer
Produkttyp Inbäddningsring
Material Plast
Färg Blått
Längd (metrisk) 41 mm
Bredd (metrisk) 28 mm
Längd (engelska) 1,61 tum.
Bredd (engelska) 1,1 tum
Djup (metriskt) 11 mm
Djup (engelska) 0,43 tum.
Disponibel Engångsbruk