Läs mer
KARTELL Inbäddningsringar
Produktkod. 10184711
Change view
Längd (metrisk):
41 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10184711 41 mm Paket med 2000
1 options
Produktkod. 10184711 Leverantör KARTELL Leverantörsnummer 0291903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2025.00 SEK
    1811.30 SEK / Paket med 2000
    Save 213.70 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Inbäddningsringar är gjorda av ABS, finns i flera färger.
  • Inbäddningsringar av ABS.
  • Finns i färgerna: Vit (03), Blå (04), Gul (06), Grön (12), Rosa (13).
Specifikationer
Produkttyp Inbäddningsring
Material Plast
Färg Vitt
Längd (metrisk) 41 mm
Bredd (metrisk) 28 mm
Längd (engelska) 1,61 tum.
Bredd (engelska) 1,1 tum
Disponibel Engångsbruk